Learn More
Polvo de manganeso, malla -325, 99,3 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381298
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
250 g
11381298 250 g 250 g
11301308 25 g 25 g
11391298 1 kg 1 Kg
3 options
Código de producto. 11381298
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010238.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: Densidad aparente 2,6-3,5g/cm3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-96-5
Fórmula molecular Mn
Peso molecular (g/mol) 54.94
Número MDL MFCD00011111
Clave InChI PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
Nombre IUPAC manganeso
SMILES [Mn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese
Color Gris
Aspecto Gray powder
Cantidad 250 g
Tamaño de malla -325 Mesh
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.3% (Metals basis)
Formulario Polvo, densidad aparente 2,6-3,5g/cm
compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese powder
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Manganese