Learn More
Manganeso, solución estándar plasmática, Specpure™, Mn 10 000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352348
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352348 50 mL 50 ml
11362348 100 mL 100 ml
11470440 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11352348 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014413.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00011111
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese plasma standard solution
Nombre de nota Mn 10,000μg/mL
Forma física Líquido
Concentración Mn in 5% HNO3
Número UN UN3264
Cantidad 50 mL
Grado Specpure