Learn More
Piezas de manganeso con forma irregular, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4781988
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11363268 25 g 25 g
11373268 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11363268
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036221.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Para deposición al vacío
For vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-96-5
Fórmula molecular Mn
Peso molecular (g/mol) 54.94
Número MDL MFCD00011111
Clave InChI PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
Nombre IUPAC manganeso
SMILES [Mn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese
Color Gris
Aspecto Gray irregularly shaped pieces
Densidad 7.3g/cm3 at 20°C
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis)
Formulario Piezas grises