Learn More
Óxido de manganeso(IV), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051916
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
11339907 250 g 250 g
11349907 1 kg 1 Kg
2 options
Código de producto. 11339907
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042250.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1313-13-9 | MnO2 | 86.94 g/mol
It is used as an oxidizing agent in organic synthesis such as oxidation of allylic/benzylic alcohols, as a textile dye, as a reducing agent, and as a component of dry cell batteries such as zinc-carbon battery and alkaline battery. It is also used in making pigments for glasses and ceramics, and drier for paints. Further it is used in the manufacture of manganese steel and several manganese derivatives including potassium permanganate, a powerful versatile oxidant. Catalytic hydration of nitriles to amides by flowing through manganese dioxide has been reported. Manganese dioxide supported on inorganic oxide can be used for oxidation of methylamine through CWAO (Catalytic Wet Air Oxidation). It has high potential as highly efficient and robust material for water oxidation reaction (WORs).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1313-13-9
Fórmula molecular MnO2
Peso molecular (g/mol) 86.94
Número MDL MFCD00003463
Clave InChI NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
Nombre IUPAC dioxomanganeso
SMILES O=[Mn]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(IV) oxide
Punto de fusión 535°C (decomposition)
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (metals basis)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,5730
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.94
Porcentaje de pureza 99.9%
Densidad 5.026 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese(IV) oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: manganese dioxide