Learn More
Óxido de manganeso(IV), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080991
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
500 g
2500 g
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
10 g
2500 g
500 g
11488830 10 g 10 g
11469662 500 g 500 g
11479662 2500 g 2500 g
15463027 10 kg 10 Kg
4 options
Código de producto. 11488830
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10765.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1313-13-9 | MnO2 | 86.94 g/mol
Manganese(IV) oxide is used as a pigment and as a reagent inorganic synthesis especially for the oxidation of allylic alcohols. It is also used for dry -cell batteries such as the alkaline battery and the zinc-carbon battery. It is involved in the preparation of other manganese compounds. It is a precursor to ferromanganese and related alloys, which is useful in the steel industry. It catalyses the decomposition of hydrogen peroxide into oxygen and water. Further, it is used to prepare manganese(II) sulfate, manganese(II) chloride and potassium permanganate. In addition to this, it is used in ceramics and glass manufacturing as an inorganic pigment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El óxido de manganeso(IV) se utiliza como pigmento y como reactivo en la síntesis inorgánica, especialmente para la oxidación de alcoholes alílicos. También se utiliza para pilas secas como la pila alcalina y la pila de cinc-carbono. Participa en la preparación de otros compuestos de manganeso. Es un precursor del ferromanganeso y aleaciones relacionadas, útiles en la industria del acero. Cataliza la descomposición del peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua. Además, se utiliza para preparar sulfato de manganeso(II), cloruro de manganeso(II) y permanganato de potasio. Además, se utiliza en la fabricación de cerámica y vidrio como pigmento inorgánico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con ácidos fuertes, agentes reductores fuertes y materiales orgánicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1313-13-9
Fórmula molecular MnO2
Peso molecular (g/mol) 86.94
Número MDL MFCD00003463
Clave InChI NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
Nombre IUPAC dioxomanganeso
SMILES O=[Mn]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese (IV) oxide
Punto de fusión 535°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Índice Merck 14,5730
Información de solubilidad Insoluble aq. soln..
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.94
Porcentaje de pureza 98%
Densidad 5.026
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese(IV) oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Manganese(IV) oxide