Learn More
Manganese(IV) Oxide, ≥90%, Reagent grade, Honeywell™
Código de producto. p-7120548 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
Código de producto. 15633210
Marca: Honeywell Research Chemicals 310700500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
10 μm, Reagent Grade,≥90%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1313-13-9
Fórmula molecular MnO2
Peso molecular (g/mol) 86.94
Número MDL MFCD00003463
Clave InChI NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
Nombre IUPAC dioxomanganeso
SMILES O=[Mn]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(Iv) Oxide
Punto de fusión 535°C
Cantidad 500 g
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.94g/mol
Porcentaje de pureza ≥90%
Grado Reactivo
Envase Poly Bottle
Densidad 5.21g/cm3