Learn More
Óxido de manganeso(IV), 80-85 %, polvo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3734910 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 KG
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10185170 25 g Frasco de plástico 25 g
10583571 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10388703 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10185170 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 213490250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1313-13-9 | MnO2 | 86.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1313-13-9
Fórmula molecular MnO2
Peso molecular (g/mol) 86.94
Número MDL MFCD00003463
Clave InChI NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
Nombre IUPAC dioxomanganeso
SMILES O=[Mn]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(IV) oxide
Punto de fusión 535.0°C
Color Gris
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 80-85%
Fórmula lineal MnO2
Fieser 01,637; 02,257; 03,191; 04,317; 05,422; 06,357; 08,312; 13,233; 14,200; 15,197; 16,202
Índice Merck 15, 5795
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.94
Porcentaje de pureza 80 to 85%
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C)
Envase Frasco de plástico
Densidad 5.2g/mL