Learn More
Acetato de manganeso(III) dihidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-44622 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10420291 25 g Frasco de vidrio 25 g
10378720 100 g Frasco de vidrio 100 GR
2 options
Código de producto. 10420291
Marca: Thermo Scientific Acros 201740250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 19513-05-4 | C6H9MnO6 | 232.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19513-05-4
Fórmula molecular C6H9MnO6
Peso molecular (g/mol) 232.07
Número MDL MFCD00150022
Clave InChI AHSBSUVHXDIAEY-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC manganese(3+) triacetate
SMILES [Mn+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(III) acetate dihydrate
Nombre de nota 98%
Color Marrón a marrón anaranjado
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Iodometry)
Fórmula lineal (CH3CO2)3Mn·2H2O
Fieser 02,263; 04,318; 06,355; 07,221; 14,197; 16,200; 17,175; 01,532; 02,233; 04,276
Información de solubilidad Solubility in water: very soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.09
Porcentaje de pureza 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese(III) acetate dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.