Learn More
Manganese(II) sulfate monohydrate, Puriss., meets analytical spec. of Ph. Eur, BP, USP, FCC, 99 to 100.5% (calc. for dried substance), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15671280 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
50 Kg
15671280 1 kg 1 Kg
15681280 2.5 kg 2.50 Kg
15691280 50 kg 50 Kg
3 options
Código de producto. 15671280
Marca: Honeywell-Fluka 132451KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Puriss., meets analytical specification of Ph. Eur, BP, USP, FCC, 99-100.5% (calc. for dried substance)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-96-5
Fórmula molecular H2MnO5S
Peso molecular (g/mol) 169.01
Número MDL MFCD00149159
Clave InChI ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
Nombre IUPAC manganeso(2+);sulfato;hidrato
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(Ii) Sulfate Monohydrate
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal MnSO4 · H2O
Número UN 3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.02g/mol
Porcentaje de pureza 99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grado puriss.