Learn More
Sulfato de manganeso(II) hidrato, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Código de producto. 11396917
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11396917 5 g 5 g
11386917 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11396917
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010807.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 15244-36-7 | H2MnO5S | 169.01 g/mol
Used in feed additive, nutrient, firming agent and flavor enhancer. It is also used as a fermentation aid in the processing of beer and malt beverages.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15244-36-7
Fórmula molecular H2MnO5S
Peso molecular (g/mol) 169.01
Número MDL MFCD00149159
Clave InChI ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(II) sulfate hydrate
Nombre de nota Loses all water at 400-450°
Color Rosa
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999% (Metal basis)
Nombre IUPAC manganeso(2+);sulfato;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.00 (Anhydrous)
Olor Odorless
Aspecto Pink Crystalline Powder