Learn More
Manganeso(II) ftalocianina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303728
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11303728 5 g 5 g
11313728 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11303728
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039309.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14325-24-7 | C32H16MnN8 | 567.474 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14325-24-7
Fórmula molecular C32H16MnN8
Peso molecular (g/mol) 567.474
Número MDL MFCD00049821
Clave InChI ICIFYHOILPYQKB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6508743
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C([N-]4)N=C6C7=CC=CC=C7C(=N6)N=C8C9=CC=CC=C9C(=N8)N=C2[N-]3.[Mn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(II) phthalocyanine
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in pyridine,chloronaphthalene,and conc. sulfuric acid. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 567.47
Forma física cristalino/a/s