Learn More
Cloruro de manganeso(II) tetrahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11994191 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11994191 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10096063 100 g Frasco de plástico 100 g
10552991 500 g Frasco de plástico 500 g
3 options
Código de producto. 11994191
Marca: Thermo Scientific Acros 205890025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13446-34-9 | Cl2H8MnO4 | 197.90 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13446-34-9
Fórmula molecular Cl2H8MnO4
Peso molecular (g/mol) 197.90
Número MDL MFCD00149792
Clave InChI CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC manganese(2+) tetrahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(II) chloride tetrahydrate
Punto de fusión 58.0°C
Color Rosa
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Complexometry)
Fórmula lineal MnCl2·4H2O
Fieser 07,222; 09,288
Índice Merck 15,5793
Información de solubilidad Solubility in water: 1980g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.91
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese(II) chloride tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.