Learn More
Manganese(Ii) Chloride Tetrahydrate, 98.0 to 101.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7120543 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15672100 100 g Poly Bottle 100 g
15682100 500 g Poly Bottle 500 g
2 options
Código de producto. 15672100
Marca: Honeywell-Fluka 221279100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, ≥98 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13446-34-9
Fórmula molecular Cl2H8MnO4
Peso molecular (g/mol) 197.90
Número MDL MFCD00149792
Clave InChI CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC manganese(2+) tetrahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(Ii) Chloride Tetrahydrate
Cantidad 100 g
Fórmula lineal MnCl2 · 4H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.91g/mol
Porcentaje de pureza 98.0 to 101.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Poly Bottle