Learn More
Cloruro de manganeso(II), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3734923 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
25 g
250 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10093320 25 g Frasco de vidrio 25 g
10405755 250 g Frasco de vidrio 250 g
10698191 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10687734 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10093320 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 271410250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7773-01-5 | Cl2Mn | 125.84 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7773-01-5
Fórmula molecular Cl2Mn
Peso molecular (g/mol) 125.84
Número MDL MFCD00011114
Clave InChI GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
PubChem CID 10313134
ChEBI CHEBI:63041
SMILES [Cl-].[Cl-].[Mn++]
Especificaciones
Punto de ebullición 1190.0°C
Nombre del producto químico o material Manganese(II) chloride
Punto de fusión 650.0°C
Color Rosa
Forma física Escamas
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Complexometry)
Fórmula lineal MnCl2
Fieser 07,222
Índice Merck 15, 5793
Información de solubilidad Solubility in water: 723g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether
Nombre IUPAC manganeso(2+);dicloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.84
Porcentaje de pureza 97%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese(II) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.