Learn More
Bromuro de manganeso(II), anhidro, 99 %, H2O < 0,3 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049990
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11382988 10 g 10 g
11372988 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11382988
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 032736.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13446-03-2
It can be used in place of palladium in the Stille reaction, which couples two carbon atoms using an organotin compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13446-03-2
Número MDL MFCD00011113
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(II) bromide
Punto de fusión 698°C
Nombre de nota Anhydrous
Forma física Polvo de malla -100
Cantidad 10 g
Índice Merck 14,5725
Información de solubilidad Soluble in water. (1273g/L)
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.76
Porcentaje de pureza 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) H2O <0.3%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 4.38 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese(II) bromide, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Manganese bromide (MnBr2)