Learn More
Acetato de manganeso(II) tetrahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
25.70€ - 127.00€
CAS | 6156-78-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H14MnO8 |
Peso molecular (g/mol) | 245.09 |
Número MDL | MFCD00062552 |
Clave InChI | CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | manganese ii acetate tetrahydrate, manganese acetate tetrahydrate, manganous acetate tetrahydrate, unii-9to51d176n, manganese diacetate, tetrahydrate, manganese 2+ diacetate tetrahydrate, acetic acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, manganese ii acetatetetrahydrate, acmc-20akkp |
PubChem CID | 93021 |
SMILES | O.O.O.O.[Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10700911
|
Thermo Scientific Acros
205660250 |
25 g | Frasco de plástico |
25.70€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10082740
|
Thermo Scientific Acros
205665000 |
500 g | Frasco de plástico |
36.50€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10723475
|
Thermo Scientific Acros
205660025 |
2.5 kg | Frasco de plástico |
127.00€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
6156-78-1 | |
245.09 | |
CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L | |
93021 |
C4H14MnO8 | |
MFCD00062552 | |
manganese ii acetate tetrahydrate, manganese acetate tetrahydrate, manganous acetate tetrahydrate, unii-9to51d176n, manganese diacetate, tetrahydrate, manganese 2+ diacetate tetrahydrate, acetic acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, manganese ii acetatetetrahydrate, acmc-20akkp | |
O.O.O.O.[Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Especificaciones
Manganese(II) acetate tetrahydrate | |
99+% | |
Rosa | |
Crystals | |
C4H14MnO8 | |
MFCD00062552 | |
14, 5724 | |
Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in alcohol | |
O.O.O.O.[Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O | |
245.09 | |
245.09 | |
Analítica |
>300.0°C | |
6156-78-1 | |
6 to 7 (5% soln.) | |
99% min. (Complexometry) | |
(CH3CO2)2Mn·4H2O | |
>130°C | |
manganese ii acetate tetrahydrate, manganese acetate tetrahydrate, manganous acetate tetrahydrate, unii-9to51d176n, manganese diacetate, tetrahydrate, manganese 2+ diacetate tetrahydrate, acetic acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, manganese ii acetatetetrahydrate, acmc-20akkp | |
CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L | |
manganeso(2+);diacetato;tetrahidrato | |
93021 | |
≥99% | |
1.58 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación de la piel.
Provoca irritación ocular grave.
Declaración de GHS P
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y es fácil hacerlo.
Continuar aclarando
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'rtecsNumber' : AI5775000.
- Manganese(II) acetate tetrahydrate
RUO – Research Use Only