Learn More
Antimoniuro de manganeso, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. p-7050287
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11377848 5 g 5 g
11367848 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11377848
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar undefined
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12032-97-2
Fórmula molecular Mn2Sb
Peso molecular (g/mol) 231.636
Número MDL MFCD00151354
Clave InChI CMWGISPXZSHYPK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo antimony, compd. with manganese 1:2, antimony; manganese, dimanganese stibanylidyne, manganese, compd. with antimony 2:1, antimony, compound with manganese 1:2
PubChem CID 6336882
Nombre IUPAC antimonio;manganeso
SMILES [Mn].[Mn].[Sb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese antimonide
Forma física Masa de 10 mm y hacia abajo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Mn2Sb
Número UN UN1549
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.63
Porcentaje de pureza 99.5%