Learn More
Manganeso, solución estándar AAS, Mn 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Manganese |
| Presión de vapor | 17mm Hg at 20°C |
| Forma física | Líquido |
| Color | Incolora |
| Cantidad | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Ácido nítrico:5%; manganeso:0,1%; agua:94,9% |
Seguridad y manipulación
- Manganese, AAS standard solution, Specpure, Mn 1000µg/ml
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Nitric acid, Manganese