Learn More
Manganeso para AAS en matriz de HNO3 a 10 g/l, Fisher Chemical™
Código de producto. 12933335 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. 12933335
Marca: Fisher Chemical C 033 100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese
Envase Frasco
CAS 7697-37-2
Forma física Líquido
Fórmula molecular HNO3
Concentración 10 g/L ±0.02 g/L
Número MDL MFCD00011349
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución estándar concentrada de un solo elemento de llama para espectroscopía de absorción atómica
SMILES O[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC ácido nítrico
Solvent or Matrix 5% HNO3
Peso molecular (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
Cantidad 100 mL
ChEBI CHEBI:48107
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Single-element Standard Solution for AAS. Manganese (Mn) 10000mg/l in HNO3 5%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .