missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MANEAL Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15989274
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15989274 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15989274

Marca: Invitrogen™ PA566582

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: FYYSWYGSPRR EGHYIHWDHV MVPHWDPKIS ASY Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 100%, rat 100%.

MANEAL is a protein coding gene. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include hydrolase activity, acting on glycosyl bonds.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MANEAL
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica MANEAL
N.º de referencia del gen Q5VSG8
Alias de gen glycoprotein endo-alpha-1,2-mannosidase-like protein; Gm50; maneal; mannosidase endo-alpha like; mannosidase, endo-alpha-like; RGD1563973; si:ch211-30b16.2
Símbolos de los genes MANEAL
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human MANEAL. Recombinant protein control fragment (Product #RP-107234).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 149175
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.