Learn More
Mancozeb, Thermo Scientific™
Product Code. 17545555 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Unit Size:
1 g
250 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
17545555 1 g 1 g
17555555 250 mg 250 miligramos
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17545555
Brand: Thermo Scientific Acros 468850010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 8018-01-7
Fórmula molecular C8H12MnN4S8Zn
Peso molecular (g/mol) 541.01
Número MDL 00078616
Clave InChI CHNQZRKUZPNOOH-UHFFFAOYSA-J
Nombre IUPAC manganese(2+) zinc(2+) bis(({2-[(sulfanidylmethanethioyl)amino]ethyl}carbamothioyl)sulfanide)
SMILES [Mn++].[Zn++].[S-]C(=S)NCCNC([S-])=S.[S-]C(=S)NCCNC([S-])=S
Specifications
Nombre del producto químico o material Mancozeb
Envase Frasco de vidrio
Certificado de análisis Available
Forma física Polvo
Color De color amarillo a gris
Índice Merck 13-5738
Cantidad 1 g