Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Mammoet M1807 XD
Click to view available options
Tamaño:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Tamaño de la unidad:
1 par
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Suela GripForce™ Duo resistente al calor
- Aislamiento del calor y el frío
- Cordones ignífugos
- Estructura en nobuck engrasado impermeable
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011 |
| Tipo de tapón | Laces |
| Color | Black |
| Diseñar | Mammoet M1807 XD |
| Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Sanitized Silver/Sympatex™ |
| Material | Oiled Nubuck |
| Tamaño | 42 |
| Material del dedo del pie | Acero |