Learn More
STEMCELL Technologies MammoCult™ Human Medium Kit
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
- MammoCult™ Medium (Human) is a serum-free culture medium optimized for the culture of mammospheres from normal human primary breast tissues and tumorspheres from human breast cancer cell lines
- For preparation of complete MammoCult™ Medium, Hydrocortisone Stock Solution (Catalog #07925) and Heparin Solution (Catalog #07980) are also required
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Cancer Cells and Cell Lines, Mammary Cells |
| Para utilizar con (aplicación) | Cell Culture, Maintenance, Spheroid Culture |
| Cantidad | 1 Kit |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.