Learn More
IBA Lifesciences Vector de expresión de mamíferos pCSG-IBA sin secreción
Tienda IBA Lifesciences Productos
Click to view available options
Vector:
pCSG-IBA103
pCSG-IBA105
pCSG-IBA123
pCSG-IBA143
pCSG-IBA145
pCSG-IBA162
pCSG-IBA164
pCSG-IBA167
pCSG-IBA168
pCSG-IBA23
pCSG-IBA3
pCSG-IBA43
pCSG-IBA45
pCSG-IBA5
pCSG-IBA62
pCSG-IBA64
pCSG-IBAwt1
Tamaño de la unidad:
5 microgramos
Descripción
Vectores de expresión de mamíferos pCSG-IBA
- Diseñado para la expresión episómica de alto nivel en huéspedes de mamíferos en la selección G418 que contenga los siguientes elementos:
- Promotor inmediato-precoz del citomegalovirus humano (CMV) para una expresión de alto nivel en una amplia gama de células de mamíferos
- Replicación episómica a través del origen de replicación (oriP) del virus de Epstein Barr y el antígeno nuclear codificado por EBNA-1 en células humanas, primates y caninas y a través del origen de replicación del SV40 en células latentemente infectadas con SV40 o que expresan el antígeno grande SV40 T (p. ej., HEK293T, COS-1, COS-7)
- Se pueden seleccionar líneas celulares estables mediante el gen de resistencia a la neomicina (NeoR).
- Además, el promotor inmediato-precoz del citomegalovirus humano (CMV) permite una expresión de alto nivel en una amplia gama de células de mamíferos.
Tenga en cuenta que la clonación en los vectores Acceptor pCSG-IBA requiere obligatoriamente la enzima de restricción Esp3I, ya que no hay disponible ningún otro MCS para la integración de un gen de interés. Además de la clonación directa del gen de interés en vectores pCSG-IBA con Esp3I, es posible otra opción a través de un llamado vector de entrada.
Especificaciones
Especificaciones
| Sistema constitutivo o inducible | Constitutivo |
| Descripción | pCSG-IBA45 es un vector de expresión grande con características universales para la expresión transitoria de proteínas diana con una etiqueta estreptocócica N-terminal™ II y C-terminal His-tag, así como para la generación de líneas celulares de mamíferos estables. |
| Gen marcador | Ampicilina |
| Promotor | CMV |
| Tipo de producto | Vector |
| Agente de selección (eucariótico) | Geneticin™ (G-418) |
| Estabilidad | 12 meses después del envío |
| Contenido y almacenamiento | Recomendada: de 2°C a 8°C para uso frecuente, -20°C para almacenamiento a largo plazo |
| Especie | Mamífero |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Mostrar más |