Learn More
IBA Lifesciences Vector de expresión de mamíferos pCSG-IBA sin secreción
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15643878 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Vector:
pCSG-IBA103
pCSG-IBA105
pCSG-IBA123
pCSG-IBA143
pCSG-IBA145
pCSG-IBA162
pCSG-IBA164
pCSG-IBA167
pCSG-IBA168
pCSG-IBA23
pCSG-IBA3
pCSG-IBA43
pCSG-IBA45
pCSG-IBA5
pCSG-IBA62
pCSG-IBA64
pCSG-IBAwt1
Tamaño de la unidad:
5 microgramos
Código de producto. Vector unitSize
15643878 pCSG-IBA167 5 microgramos
15613858 pCSG-IBA3 5 microgramos
15613868 pCSG-IBA64 5 microgramos
15613878 pCSG-IBA145 5 microgramos
15623858 pCSG-IBA5 5 microgramos
15623878 pCSG-IBA162 5 microgramos
15633858 pCSG-IBA23 5 microgramos
15633878 pCSG-IBA164 5 microgramos
15643868 pCSG-IBA103 5 microgramos
15653878 pCSG-IBA168 5 microgramos
15663868 pCSG-IBA105 5 microgramos
15673858 pCSG-IBA43 5 microgramos
15673868 pCSG-IBA123 5 microgramos
15683858 pCSG-IBA45 5 microgramos
15693848 pCSG-IBAwt1 5 microgramos
15693858 pCSG-IBA62 5 microgramos
15693868 pCSG-IBA143 5 microgramos
17 options
Código de producto. 15643878
Marca: IBA Lifesciences 55167001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado para la expresión episómica de alto nivel en huéspedes de mamíferos en la selección G418. El vector de expresión de mamíferos sin secreción de IBA Lifesciences GmbH es un vector de gran expresión con características universales para la expresión transitoria, así como para la generación de líneas celulares estables (NeoR).
Vectores de expresión de mamíferos pCSG-IBA
  • Diseñado para la expresión episómica de alto nivel en huéspedes de mamíferos en la selección G418 que contenga los siguientes elementos:
    • Promotor inmediato-precoz del citomegalovirus humano (CMV) para una expresión de alto nivel en una amplia gama de células de mamíferos
    • Replicación episómica a través del origen de replicación (oriP) del virus de Epstein Barr y el antígeno nuclear codificado por EBNA-1 en células humanas, primates y caninas y a través del origen de replicación del SV40 en células latentemente infectadas con SV40 o que expresan el antígeno grande SV40 T (p. ej., HEK293T, COS-1, COS-7)
  • Se pueden seleccionar líneas celulares estables mediante el gen de resistencia a la neomicina (NeoR).
  • Además, el promotor inmediato-precoz del citomegalovirus humano (CMV) permite una expresión de alto nivel en una amplia gama de células de mamíferos.
Tenga en cuenta que la clonación en los vectores Acceptor pCSG-IBA requiere obligatoriamente la enzima de restricción Esp3I, ya que no hay disponible ningún otro MCS para la integración de un gen de interés. Además de la clonación directa del gen de interés en vectores pCSG-IBA con Esp3I, es posible otra opción a través de un llamado vector de entrada.
Especificaciones
Sistema constitutivo o inducible Constitutivo
Gen marcador Ampicilina
Promotor CMV
Tipo de producto Vector
Agente de selección (eucariótico) Geneticin™ (G-418)
Estabilidad 12 meses después del envío
Contenido y almacenamiento Recomendada: de 2°C a 8°C para uso frecuente, -20°C para almacenamiento a largo plazo
Especie Mamífero
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Etiqueta de proteína Etiqueta FLAG-Etiqueta Twin-Strep
Método de clonación Clonación directa
Concentración 250 ng/μl
Primer Adelante
Cantidad 5 μg
Vector pCSG-IBA167
Para utilizar con (aplicación) Expresión episómica (oriP, EBNA-1)