Learn More
IBA Lifesciences Vector de expresión de mamíferos pCSG-IBA sin secreción
Tienda IBA Lifesciences Productos
Descripción
Vectores de expresión de mamíferos pCSG-IBA
- Diseñado para la expresión episómica de alto nivel en huéspedes de mamíferos en la selección G418 que contenga los siguientes elementos:
- Promotor inmediato-precoz del citomegalovirus humano (CMV) para una expresión de alto nivel en una amplia gama de células de mamíferos
- Replicación episómica a través del origen de replicación (oriP) del virus de Epstein Barr y el antígeno nuclear codificado por EBNA-1 en células humanas, primates y caninas y a través del origen de replicación del SV40 en células latentemente infectadas con SV40 o que expresan el antígeno grande SV40 T (p. ej., HEK293T, COS-1, COS-7)
- Se pueden seleccionar líneas celulares estables mediante el gen de resistencia a la neomicina (NeoR).
- Además, el promotor inmediato-precoz del citomegalovirus humano (CMV) permite una expresión de alto nivel en una amplia gama de células de mamíferos.
Tenga en cuenta que la clonación en los vectores Acceptor pCSG-IBA requiere obligatoriamente la enzima de restricción Esp3I, ya que no hay disponible ningún otro MCS para la integración de un gen de interés. Además de la clonación directa del gen de interés en vectores pCSG-IBA con Esp3I, es posible otra opción a través de un llamado vector de entrada.
Especificaciones
Especificaciones
| Sistema constitutivo o inducible | Constitutivo |
| Gen marcador | Ampicilina |
| Promotor | CMV |
| Tipo de producto | Vector |
| Agente de selección (eucariótico) | Geneticin™ (G-418) |
| Contenido y almacenamiento | Recomendada: de 2°C a 8°C para uso frecuente, -20°C para almacenamiento a largo plazo |
| Especie | Mamífero |
| Etiqueta de proteína | Etiqueta Twin-Strep, FRAG-tag |
| Método de clonación | Clonación directa |
| Concentración | 250 ng/μl |
| Mostrar más |