missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mammaglobin B Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 15555031
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15555031 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15555031

Marca: Invitrogen PA538104

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Secretoglobins (also called lipophilins or mammaglobins) are small secreted proteins of ndocrine-responsive organs and mucosal epithelia that form multimeric complexes and correlate with the development of various human cancers. Lipophilin A and Lipophilin B are orthologs of prostatein estramustine- binding protein), the major secretory glycoprotein of the rat ventral prostate gland. Lipophilin A, also designated LIPA, LPHA and secretoglobin, family 1D, member 1 (SCGB1D1), is a component of a heterodimeric molecule present in human tears. Lipophilin B, also designated LIPB, LPHB and secretoglobin, family 1D, member 2 (SCGB1D2), mRNA can be overexpressed in breast tumors and shows a high degree of correlation with the mRNA expression profile of mammaglobin. Histological detection in breast tissue of Mammaglobin A, also designated MGB1 and secretoglobin, family 2A, member 2 (SCGB2A2) and Mammaglobin B, also designated MGB2, Lipophilin C, LPHC, UGB3 and SCGB2A2, is a reliable diagnostic marker for breast tumors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Mammaglobin B
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica SCGB2A1
N.º de referencia del gen O75556
Alias de gen LACRYGLOBIN, MGB2, MAMMAGLOBIN 2, MAMMAGLOBIN B, secretoglobin family 2A member 1
Símbolos de los genes SCGB2A1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide derived from human Mammaglobin B
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4246
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.