missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mammaglobin A Antibody (MGB/2000), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30143148
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30143148 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30143148 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP275729CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Mammaglobin A Monoclonal antibody specifically detects Mammaglobin A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Mammaglobin A
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon MGB/2000
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen mammaglobin 1, mammaglobin A, Mammaglobin-1, MGB1mammaglobin-A, MGC71974, Secretoglobin family 2A member 2, secretoglobin, family 2A, member 2, UGB2mammaglobin-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Mammaglobin A protein (Uniprot: Q13296)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4250
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.