missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MAMLD1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15534442
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15534442 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15534442

Marca: Invitrogen™ PA540847

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: LEELTKIQDP SPNELDLEKI LGTKPEEPLV LDHPQATLST TPKPSVQMSH Sequence homology: Dog: 86%; Guinea Pig: 79%; Horse: 86%; Human: 100%; Mouse: 79%; Pig: 86%; Rabbit: 86%; Rat: 79%.

CXorf6 is a protein predicted based on an ORF found in chromosome 14.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MAMLD1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica MAMLD1
N.º de referencia del gen Q13495
Alias de gen CG1; CXorf6; F18; G630014P10Rik; HYSP2; MAMLD1; mastermind like domain containing 1; mastermind-like domain containing 1; mastermind-like domain-containing protein 1; Protein CG1
Símbolos de los genes MAMLD1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human CXORF6 (aa 180-229).
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10046
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.