Learn More
MAML3 Mouse, Clone: MAML3/1303, enQuireBio™
Código de producto. 15940718
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15940718 100 μg 100 microgramos
15930718 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 15940718
Marca: EnquireBio 55534MSM1P1
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno MAML3
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Cytoplasmic
Clasificación Monoclonal
Clon MAML3/1303
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
N.º de referencia del gen NP_061187
Símbolos de los genes MAML3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human full-length MAML3 protein
Peso molecular del antígeno 150-170kDa
Control positivo MCF-7 cells. Pancreas or Placenta. Cervix or Colon Carcinoma.
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55534
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1