Learn More
Melford Maltose
Código de producto. p-200087310
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
5 Kg
500 g
Código de producto. 30018463
Marca: Melford M22000500.0
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
CAS Number: 6363-53-7
Molecular Formula: C12H22O11H2O
Molecular Weight: 360.3
Especificaciones
CAS 6363-53-7
Fórmula molecular C12H22O11-H2O
Cantidad 500 g