missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford Malt Extract Broth

Código de producto. p-200087302
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30018478

Marca: Melford M22500500.0

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Medium was recommended by Thom and Church for the cultivation of fungi.

Medium was recommended by Thom and Church for the cultivation of fungi. Its low acidity inhibits the growth of most bacteria. The high carbohydrate content enhances the rapid growth of fungi and yeasts.

Dissolve 15.0 g in 1 liter of distilled water. Sterilize by autoclaving for 15 minutes.

Ingredients:

Malt Extract Base: 6.0 g/L

Dextrose: 6.0 g/L

Maltose: 1.8g/L

Yeast: 1.2 g/L

Especificaciones

Cantidad 500 g
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado