Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Malt Extract Agar (Dehydrated)
Código de producto. p-200112232
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
10321063 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 10321063
Marca: Thermo Scientific™ CM0059B
Detect, isolate and enumerate yeasts and molds with typical morphology and pigmentation using medium.
Detect, isolate and enumerate yeasts and molds with Thermo Scientific™ Oxoid™ Malt Extract Agar (Dehydrated). Mycological peptone in the medium gives a luxuriant growth of yeasts and molds with typical morphology and pigmentation.
El agar de extracto de malta es similar a la fórmula de Galloway y Burgess1 que se utiliza para la detección, aislamiento y enumeración de levaduras y mohos. Para recuentos micológicos puede ser recomendable preparar el medio más ácido para suprimir la proliferación bacteriana.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Agar de extracto de malta
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 10,0 l
compliance-icons
Nombre del producto
  • MALT EXCTRACT AGAR
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Barley, malt
For Laboratory Use Only