Learn More
Cadence Science™ Agujas para alimentación de animales de acero inoxidable maleable
Incluye tubos de acero inoxidable de tipo 304.
620.00€ - 1515.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Aguja para alimentación de animales |
---|---|
Material | Acero inoxidable (304) |
Desechables | Sí |
Para utilizar con (aplicación) | Alimentación de animales |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Grosor | Diámetro de la bola (métrico) | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Grosor | Diámetro de la bola (métrico) | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12393800
|
Cadence Science™
9921 |
20G | 1,9 mm | 1,5 in |
1515.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11948104
|
Cadence Science™
9918 |
18G | 2,3 mm | 2 in |
620.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16367555
|
Cadence Science™
9917 |
18G | 2,3 mm | 3,1 in |
620.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Fabricación de acero inoxidable de tipo 304
- Maleable
- Estéril
- Desechables
- 100/caja, 20 x 5/bolsa estéril
Especificaciones
Aguja para alimentación de animales | |
Sí | |
Estéril |
Acero inoxidable (304) | |
Alimentación de animales |