Learn More
Idex Tuercas roscadas macho
Código de producto. p-66663
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
D.E. de 4,23 mm (1/8 pulg) Tubos de conducción
Tubos con diámetro exterior de 0,08 cm (0,03 in) o 1,59 mm (0,06 in)
Longitud (imperial):
0,87 in
Material:
PEEK
Anchura (imperial):
0,365 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Longitud (imperial) Material Anchura (imperial) unitSize
12977589 Tubos con diámetro exterior de 0,08 cm (0,03 in) o 1,59 mm (0,06 in) 0,87 in PEEK 0,365 in paquete de 10
12917629 D.E. de 4,23 mm (1/8 pulg) Tubos de conducción 0,87 in PEEK 0,365 in cada uno
2 options
Código de producto. 12977589
Marca: Idex 0201373
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Combínelo con el empalme Super Flangeless™ para obtener un conjunto de instalación de fondo plano con retención de alta presión
Combínelo con el empalme Super Flangeless™ para obtener un conjunto de instalación de fondo plano con retención de alta presión
  • Elimina la torsión de los tubos que pueden aflojar las conexiones
  • Resistente a aflojamiento por vibración
Especificaciones
Tipo Tuerca Super Flangeless
Color Natural
Diámetro exterior (imperial) 0,0625 in
Longitud (imperial) 0,87 in
Anchura (imperial) 0,365 in
Para utilizar con (equipo) Tubos con diámetro exterior de 0,08 cm (0,03 in) o 1,59 mm (0,06 in)
Material PEEK