Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas de cebado Luer-Lock macho
Código de producto. 10351305 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
2,5 ml
5 ml
10 mL
25 ml
50 mL
Tipo de producto:
Jeringa de cebado de muestreador automático GC, Luer-Lok
Jeringa de muestreador automático GC Gastight, Luer-Lok
Jeringa para muestreadores automáticos GC
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de producto unitSize
10351305 50 mL Jeringa de cebado de muestreador automático GC, Luer-Lok cada uno
10524655 1 mL Jeringa de muestreador automático GC Gastight, Luer-Lok cada uno
13436886 10 mL Jeringa para muestreadores automáticos GC cada uno
10409254 2,5 ml Jeringa de muestreador automático GC Gastight, Luer-Lok cada uno
10137854 5 ml Jeringa de muestreador automático GC Gastight, Luer-Lok cada uno
10585995 10 mL Jeringa de muestreador automático GC Gastight, Luer-Lok cada uno
10409444 25 ml Jeringa de muestreador automático GC Gastight, Luer-Lok cada uno
7 options
Código de producto. 10351305
Marca: Thermo Scientific™ 365RL581
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las jeringas de cebado con Luer-Lock macho Thermo Scientific™ ofrecen una inyección manual fácil, exacta y reproducible.
Las jeringas de cebado con Luer-Lock macho Thermo Scientific™ ofrecen una inyección manual fácil, exacta y reproducible.
  • Punta cuadrada para evitar dañar el inyector
  • Amplia gama de volúmenes
  • De precisión, hechas de vidrio borosilicatado y acero inoxidable
  • Diseño robusto con marcas de fácil lectura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Jeringa de cebado de muestreador automático GC, Luer-Lok
Volumen (métrico) 50 mL
Para utilizar con (equipo) Sistemas de cromatografía de gases
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.