Learn More
Hamilton™ Luer Lock macho/Conector roscado (1/8 - NPT)
Código de producto. 11577634
Código de producto. 11577634
Marca: Hamilton™ 86536
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorios inertes y conectores fabricados de CTFE y diseñados para adaptarse a y desde una amplia variedad de conexiones macho y hembra Luer y roscadas.
Hoja de especificaciones
  • Conexión 1 – Luer Lock macho
  • Conexión 2 – Macho 1/8 NPT
  • D.I. – 1,5 mm
Especificaciones
Tipo Luer Lock macho