Learn More
Value Plastics Male Luer Integral Lock Ring to NPT(M) Thread Adapters
Código de producto. p-200105105 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
1/4-18 NPT(macho)
1/8 27 NPT(macho)
Material (sello):
Nailon
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Tamaño de rosca Material (sello) unitSize
30053312 1/4-18 NPT(macho) Nailon paquete de 25
30053162 1/8 27 NPT(macho) Polipropileno paquete de 25
30053634 1/4-18 NPT(macho) Polipropileno paquete de 25
3 options
Código de producto. 30053312
Marca: Value Plastics 5011993
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Prevent leaks with integral lock ring mechanism
Easily transition from a luer to thread fitting. Luer fittings allow for a simple yet secure twist-lock connection. NPT thread fittings are designed to create a tight seal under pressure
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS
Tamaño de rosca 1/4-18 NPT(macho)
Material (sello) Nailon
Tipo de producto Male Luer Integral Lock Ring Hex