missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Conector macho ramificado en T
Descripción
- Adapta una rosca NPT macho a una manguera dentada.
- Los conectores dentados conectan fácilmente trayectorias de fluidos sin necesidad de herramientas.
- Deslice los tubos flexibles o la manguera en la púa para crear un sello que normalmente resiste presiones de hasta 2 bar (30 psi).
- Los conectores dentados están disponibles en una variedad de tamaños, materiales y configuraciones, desde conectores rectos y codos adaptadores roscados hasta conectores en T ramificado.
- Para muchas de las formulaciones hay un certificado de conformidad de resina.
- Los accesorios de compresión ofrecen una instalación más estable.
- Adapte los tipos de trayectoria de flujo.
- Disponibles en una variedad de configuraciones.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Púa × NTP(macho) |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Cantidad de embalaje | 10/paq. |
| Método de esterilización | Óxido de etileno |
| Tipo de producto | Macho ramificado en T, HDPE, NPT ramificado de 3,17 mm (1/8 pulgada) × tubos con DI de 6,35 mm (1/4 pulgadas) |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?