Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oxalato verde de malaquita
Código de producto. 11493257
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11493257 100 g 100 g
11483257 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11493257 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A16186.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2437-29-8 | C52H54N4O12 | 927.02 g/mol
Biological stain, dye reagent, acid base indicator: pH 0.0 yellow, 2.0 green;11.6 green, 14 colorlessMalachite Green oxalate is used as the staining solution for embedded botanical material and as a spore stain. It is also used in studying the photocatalytic degradation with TiO2/WO3. It is employed for determining phosphate in serum and as a reference material in analytical chemistry for the quantification. It is also used as a pH indicator between pH 0.2 - 1.8. It is used as a dye for materials such as silk, leather, and paper.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Tinción biológica, reactivo colorante, indicador de base ácida: pH 0,0 amarillo, 2,0 verde; 11,6 verde, 14 incolora. El oxalato verde de malaquita se utiliza como solución de tinción para el material botánico incrustado y como tinción de esporas. También se utiliza en el estudio de la degradación fotocatalítica con TiO2/WO3. Se emplea para determinar el fosfato en suero y como material de referencia en química analítica para la cuantificación. También se utiliza como indicador de pH entre pH 0,2 - 1,8. Se utiliza como tinte para materiales como seda, cuero y papel.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, metanol, etanol y éter monometílico de etilenglicol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes, bases fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2437-29-8
Fórmula molecular C52H54N4O12
Peso molecular (g/mol) 927.02
Número MDL MFCD00011766,MFCD00151209
Clave InChI CNYGFPPAGUCRIC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo C.I. 42000
PubChem CID 2724411
Nombre IUPAC [4-[[4-(dimetilamino)fenil]-fenilmetilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden]-dimetilazanio; 2-hidroxi-2-oxoacetato; ácido oxálico
SMILES OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O.OC(=O)C([O-])=O.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Malachite Green oxalate
Punto de fusión 164°C (decomposition)
Número UN UN2811
Beilstein 3644550
Índice Merck 14,5699
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,methanol,ethanol and ethylene glycol monomethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 927.02
Cantidad 100 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Malachite Green oxalate
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Sicherheitshinweis
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contém: Malachite Green oxalate
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.