missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Major Basic Protein (PRG2) Monoclonal Antibody (OTI10D10), OriGene
Descripción
Major Basic Protein (PRG2) Monoclonal antibody specifically detects Major Basic Protein (PRG2) in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Major Basic Protein (PRG2) |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI10D10 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | PRG2 |
| N.º de referencia del gen | P13727 |
| Alias de gen | BMPG; bone marrow proteoglycan; bone-marrow proteoglycan; EMBP; Eosinophil granule major basic protein; eosinophil major basic protein; LPR3; major basic protein 1; MBP; MBP1; Mbp-1; mMBP; mMBP-1; natural killer cell activator; Pregnancy-associated major basic protein; PRG2; PRG-2; proMBP; Proteoglycan 2; proteoglycan 2 preproprotein; proteoglycan 2, bone marrow; proteoglycan 2, bone marrow (natural killer cell activator, eosinophil granule major basic protein); proteoglycan 2, pro eosinophil major basic protein |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?