Learn More
3M™ Rollo de absorbente de mantenimiento
Código de producto. 17158600
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
400 mm
960 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
17158600 960 mm 1 rollo
17128550 400 mm 1 rollo
2 options
Código de producto. 17158600
Marca: 3M™ 7000051880
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Una malla en uno de los lados aumenta la resistencia y ayuda a eliminar las pelusas. Disponible en anchos convenientes que son perfectos para forrar cajones, cubrir bancos de trabajo o enmascarar áreas más grandes de la niebla y el exceso de pulverización.
  • Diseñado para su uso en el área de trabajo y alrededor de la misma para absorber fugas y goteos
  • Para usar en la mayoría de los líquidos no agresivos
  • Muy fácil de usar y recuperar
  • Diseñado para cubrir superficies grandes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Gris
Capacidad (imperial) 85,3 gal
Capacidad (métrico) 322,9 L
Tipo Rollo absorbente
Para utilizar con (aplicación) Seguridad en el lugar de trabajo
Modelo M-B2002
Dimensiones (L x An) 45,7 x 0,96 m
Longitud (imperial) 150 ft
Longitud (métrico) 45,7 m
Anchura (imperial) 38 in
Anchura (métrico) 960 mm