Learn More
3M™ Rollo de absorbente de mantenimiento
Descripción
- Diseñado para su uso en el área de trabajo y alrededor de la misma para absorber fugas y goteos
- Para usar en la mayoría de los líquidos no agresivos
- Muy fácil de usar y recuperar
- Diseñado para cubrir superficies grandes
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris |
| Capacidad (imperial) | 34,8 gal |
| Capacidad (métrico) | 131,7 L |
| Tipo | Rollo absorbente |
| Para utilizar con (aplicación) | Seguridad en el lugar de trabajo |
| Modelo | M-B2001 |
| Dimensiones (L x An) | 45,7 x 0,40 m |
| Longitud (imperial) | 150 ft |
| Longitud (métrico) | 45,7 m |
| Anchura (imperial) | 15,5 in |
| Mostrar más |