Learn More
3M™ Minibarrera de absorbentes de mantenimiento
Descripción
- Colóquela alrededor del equipo para contener los derrames y evitar que las fugas se extiendan a las áreas de trabajo adyacentes
- Para usar en la mayoría de los líquidos no agresivos
- Permite un entorno de trabajo más limpio y seguro
- Muy fácil de usar y recuperar
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris |
| Capacidad (imperial) | 11,89 gal |
| Tipo | Minibarrera de absorbentes |
| Modelo | M-M1002 |
| Cantidad de embalaje | 6/paquete |
| Dimensiones (L x An) | 240 x 7,6 cm |
| Longitud (métrico) | 240 cm |
| Anchura (métrico) | 7,6 cm |