Learn More
Testo™ Sonda magnética de temperatura
Descripción
- Termopar tipo K
- El magnetismo permite que tenga las manos libres para realizar otras tareas
- Fuerza adhesiva de aprox. 20 N
- Se puede conectar a una amplia gama de instrumentos de medición y registradores de datos
- Intervalo de medición:De -50 a +170 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Sonda magnética (tipo TC K) para temperaturas de superficie y cable fijo |
| Interfaz | Termopar de enchufe |
| Exactitud | Clase 2 (de acuerdo con la norma EN 60584-2, la precisión de la clase 2 se refiere a entre -40 y +1200 °C) |
| Tiempo de respuesta | 150 s |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -50°C a +70°C |
| Longitud (métrico) | 1,55 m |