Learn More
Velp Scientifica™ Barras de agitación magnética
Tienda Velp Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
6 mm
12 mm
60 mm
Diámetro (métrico):
3 mm
4,5 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Sumerja esto en un líquido para producir un movimiento de agitación.Las barras de agitación magnéticas Velp Scientifica™ no contaminan ni reaccionan con la mezcla en la que están.
- Para aplicaciones de agitación
- Químicamente inertes
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Agitador magnético VELP, agitador magnético con calefacción |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Longitud (métrico) | 60 mm |