Learn More
Velp Scientifica™ Barras de agitación magnética
Código de producto. 15329514 Tienda Velp Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
6 mm
12 mm
60 mm
Diámetro (métrico):
3 mm
4,5 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
15329514 6 mm 3 mm cada uno
15339514 12 mm 4,5 mm cada uno
15389634 60 mm 10 mm cada uno
3 options
Código de producto. 15329514
Marca: Velp Scientifica™ A00001062
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sumerja esto en un líquido para producir un movimiento de agitación. Las barras de agitación magnéticas Velp Scientifica™ no contaminan ni reaccionan con la mezcla en la que están.
Sumerja esto en un líquido para producir un movimiento de agitación.Las barras de agitación magnéticas Velp Scientifica™ no contaminan ni reaccionan con la mezcla en la que están.
  • Para aplicaciones de agitación
  • Químicamente inertes
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Agitador magnético con calefacción VELP con parte superior redonda
Diámetro (métrico) 3 mm
Longitud (métrico) 6 mm
Tipo Barra agitadora