Learn More
Witeg™ Barras de agitación magnética
Descripción
- Fabricadas con PTFE
- Diámetro exterior de 8 mm, longitud de 40 mm
- Forma cilíndrica
- Con imán permanente
- Se suministra en un paquete de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Agitación fluida, movimiento |
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Longitud (métrico) | 40 mm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Cantidad | 10/paquete |
| Forma | Cilíndrico |