Learn More
BOLA Magnetic Stirring Bar Retrievers
Código de producto. 10288870
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10288870 200 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10288870
Marca: BOLA C37204
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Magnetic Stirring Bar Retrievers PTFE, with permanent magnet
PTFE-encapsulated stirring bar retriever with strong permanent magnet (Alnico 5), universal chemical resistance.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color White
Diámetro (métrico) 8 mm
Longitud (métrico) 200 mm