Learn More
Buerkle™ Barra de agitación magnética
Código de producto. 10451403 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
80 mm
Diámetro (métrico):
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10451403 80 mm 10 mm 1 PCS
10581063 20 mm 6 mm 1 PCS
10676823 25 mm 6 mm cada uno
10143272 30 mm 6 mm 1 PCS
11931471 20 mm 7 mm cada uno
10184532 25 mm 7 mm cada uno
10011792 30 mm 7 mm 1 PCS
10051952 40 mm 7 mm cada uno
10134542 40 mm 8 mm cada uno
10581423 50 mm 8 mm 1 PCS
10 options
Código de producto. 10451403
Marca: Buerkle™ 82718010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moldeadas con una capa exterior de PTFE químicamente inerte para ofrecer durabilidad y no reactividad. Las barras agitadoras magnéticas Buerkle™ presentan una forma cilíndrica y superficie lisa para ofrecer una capacidad de mezcla excelente.
  • Fabricada con PTFE opaco
  • Imanes permanentes de alto rendimiento 
  • Larga vida útil
  • Resistencia excepcional a las temperaturas
  • Amplia variedad de tamaños
  • Con Buerkle™ Fish-clip™ se pueden utilizar barras de agitación con diámetro de 6 y 8 mm para obtener una agitación más suave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Diámetro (métrico) 10 mm
Longitud (métrico) 80 mm
Forma Cilíndrico